C5992
Anti-Cytokeratin, pan antibody, Mouse monoclonal
clone PCK-26, purified from hybridoma cell culture
동의어(들):
Monoclonal Anti-pan-Cytokeratin, Anti-Cytokeratin, Anti-Cytokeratin - Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan antibody produced in mouse
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
mouse
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
purified from hybridoma cell culture
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
PCK-26, monoclonal
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human, chicken, snake, hamster, pig, goat, feline, bovine, carp, rat, rabbit, canine, lizard, sheep, mouse, guinea pig
포장
antibody small pack of 25 μL
농도
~1.5 mg/mL
기술
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using human placenta or skin
western blot: suitable
동형
IgG1
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
bovine ... Krt1(100301161)
dog ... Krt1(444857)
human ... KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT1(3848) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... KRT1(16678) , KRT1(16678) , KRT1(16678) , Krt1(16678) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence (1 paper)
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- Immunocytochemistry
- dot blotting
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)