색상
white to off-white
solubility
H2O: 1.7 mg/mL
0.1 M HCl: 12 mg/mL
DMSO: 23 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NC4CCCC4)ncnc23
InChI
1S/C15H21N5O4/c21-5-9-11(22)12(23)15(24-9)20-7-18-10-13(16-6-17-14(10)20)19-8-3-1-2-4-8/h6-9,11-12,15,21-23H,1-5H2,(H,16,17,19)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
InChI key
SQMWSBKSHWARHU-SDBHATRESA-N
유전자 정보
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA3(140)
mouse ... Adora1(11539)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora3(25370)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
물리적 형태
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable