CLS3399
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 3.0 μm pore polycarbonate membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
동의어(들):
corning transwell, transwell corning
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
삽입물 작업 용적:
0.1 mL
멤브레인 두께:
10 μm
크기:
24 wells
표면적:
0.33 cm2 , cell growth area
웰 작업 용적:
0.6 mL
추천 제품
material
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
round wells
설명
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
무균
sterile
특징
lid
skirt
plate format: 24 wells
포장
case of 12
pack of 12
제조업체/상표
Corning 3399
삽입물 작업 용적
0.1 mL
멤브레인 두께
10 μm
크기
24 wells
표면적
0.33 cm2 , cell growth area
웰 작업 용적
0.6 mL
색상
clear
공극 크기
3 μm pore size
적합성
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
결합 유형
Tissue Culture (TC)-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning® HTS Transwell® 24 Well Permeable Supports
Features and Benefits:
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객