주요 문서
CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
동의어(들):
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121606
NACRES:
NB.01
길이:
83 mm
용적 범위:
0.2-10 μL
무균:
non-sterile
특징:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
포장:
rack of 200
제조업체/상표:
Corning 4815
material
natural tip
polypropylene
무균
non-sterile
특징
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
포장
rack of 200
제조업체/상표
Corning 4815
길이
83 mm
용적 범위
0.2-10 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)