D7137
Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt
≥93% dry basis (enzymatic)
동의어(들):
1,3-Dihydroxy-2-propanone 1-phosphate dilithium salt, 1-Hydroxy-3-(phosphonooxy)-2-propanone dilithium salt, DHAP
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
bovine (casein)
Quality Level
분석
≥93% dry basis (enzymatic)
양식
powder
불순물
~0.2 mol % D-glyceraldehyde 3-phosphate
색상
white
solubility
soluble 50mg plus 1ml of H2O, clear, colorless to faintly yellow
음이온 미량물
phosphate (PO43-): ~5 mol %
양이온 미량물
Li: 5.5-8.0% (dry basis)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].OCC(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O6P.2Li/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8;;/h4H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2
InChI key
QWIKESRFRWLYIA-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
주의사항
제조 메모
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.