생물학적 소스
bacterial (Corynebacterium)
Quality Level
분석
≥98%
양식
amorphous powder
불순물
<0.05 mol % fructose 1,6-diphosphate
<1.5 mol % glucose 6-phosphate
색상
white to off-white
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
양이온 미량물
Na: 14.6-15.6% (dry basis)
응용 분야
agriculture
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC[C@@]1(O)O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-2-6(10)5(9)4(8)3(15-6)1-14-16(11,12)13;;;/h3-5,7-10H,1-2H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t3-,4-,5+,6-;;;/m1.../s1
InChI key
VSCMQICEHMPOEC-HTKRKRNRSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.