주요 문서
ML0013
Sigma-Aldrich
Glycolysis/Gluconeogenesis Metabolite Library
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
저장 온도
−20°C
성분
Contains 10 mg each of the glycolysis and gluconeogenesis pathway metabolite standards packaged individually.
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 158968α-D-Glucose, anhydrous, 96% 15 mgSDS
  • B4501Biotin, ≥99% (HPLC), lyophilized powder 10 mgSDS
  • D7137Dihydroxyacetone phosphate dilithium salt, ≥93% dry basis (enzymatic) 10 mgSDS
  • F3627D-Fructose 6-phosphate disodium salt hydrate, ≥98%, amorphous powder 10 mgSDS
  • F6803D-Fructose 1,6-bisphosphate trisodium salt hydrate, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
  • G6750α-D-Glucose 1-phosphate dipotassium salt hydrate, ≥99% (HPLC), BioXtra 10 mgSDS
  • G7127Guanosine 5′-diphosphate sodium salt, Type I, ≥96% (HPLC) 10 mgSDS
  • G7528D-(+)-Glucose, ≥99.5% (GC), BioXtra 10 mgSDS
  • G7879D-Glucose 6-phosphate sodium salt, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
  • G8877Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate, ≥95% (HPLC), powder 10 mgSDS
  • K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgSDS
  • L1750L-(+)-Lactic acid, ≥98% 10 mgSDS
  • M8304Malic acid, meets USP/NF testing specifications 10 mgSDS
  • O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgSDS
  • P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgSDS
  • P7127Phospho(enol)pyruvic acid monopotassium salt, ≥97% (enzymatic) 10 mgSDS
  • P8877D-(−)-3-Phosphoglyceric acid disodium salt, ≥93% dry basis (enzymatic), powder 10 mgSDS
모두 보기 (17)
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)