제품명
5′-(N-Ethylcarboxamido)adenosine, powder
양식
powder
Quality Level
색상
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.2 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
DMSO: 14 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
0.1 M HCl: 3.4 mg/mL (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
H2O: insoluble
ethanol: soluble (Solutions may be stored for several days at 4 °C.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12+/m0/s1
InChI key
JADDQZYHOWSFJD-FLNNQWSLSA-N
유전자 정보
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Adora2b(29316) , Adora3(25370)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for the purification of human adenosine A2Areceptor (A2AR) in decylmaltoside (DM)
- to determine nonspecific binding of adenosine receptors
- to investigate adenosine 2B receptor (RA2B) mechanism of action by competition assay
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)