G1421
GW405833 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
1-(2,3-Dichlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-(3-(morpholin-4-yl)ethyl)-1H-indole hydrochloride, 242 hydrochloride, L-768, L-768242 hydrochloride, L768242 hydrochloride, ML-SI1 hydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
저장 조건
desiccated
색상
white to pink
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble <2 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COc1ccc2n(c(C)c(CCN3CCOCC3)c2c1)C(=O)c4cccc(Cl)c4Cl
InChI
1S/C23H24Cl2N2O3.ClH/c1-15-17(8-9-26-10-12-30-13-11-26)19-14-16(29-2)6-7-21(19)27(15)23(28)18-4-3-5-20(24)22(18)25;/h3-7,14H,8-13H2,1-2H3;1H
InChI key
JIQYDHDVNNFPMU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.