주요 문서
G2278
Grids for transmission electron microscopy
grid size 1000 mesh × 25 μm pitch, nickel
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
nickel
설명
Thin-bar grids
포장
vial of 25 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
1000 mesh × 25 μm pitch
구멍 너비
19 μm
개방 면적 크기
55%