주요 문서
G5901
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 95 μm, open area size 55%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
설명
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
포장
vial of 100 grids
직경
그리드 크기
200 mesh × 125 μm pitch
구멍 너비
95 μm
개방 면적 크기
55%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.