주요 문서
H5292
Sigma-Aldrich
Cytochrome P450 2C19 I331V, human
recombinant, expressed in E. coli
동의어(들):
Cytochrome P450, purified, soluble, CYP2C19 I331V, CYP2C19 Ile331Val
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.54
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in E. coli
설명
purified, soluble
양식
liquid
특이 활성도
12-110 units/mg protein
분자량
54783.3 g/mol
농도
3.2-25 mg protein/mL (protein)
50-150 nmol/mL (P450)
6-14 nmol/mg protein (specific content)
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CYP2C19(1557)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supplied as purified soluble proteins, rather than microsomal preparations.
단위 정의
One unit will convert 1.0 nanomole of omeprazole (6-methoxy-2-[(4-methoxy-3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-1H-benzimidazole) to 5-hydroxyomeprazole per minute at pH 7.4 at 37 °C.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
320.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
160 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)