결합
magnetic beads
Quality Level
양식
suspension
유통기한
2 yr (Unopened product)
Matrix
6% beaded magnetic agarose
용량
≥15 mg/mL binding capacity
저장 온도
2-8°C
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
표적 기관
Respiratory Tract
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
86.0 °F
Flash Point (°C)
30 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
이온교환, 크기 배제 및 단백질 친화성 크로마토그래피를 포함한 방법을 사용하는 재조합 단백질 정제를 위한 단백질 정제 기법, 시약 및 프로토콜.
E. coli, 곤충, 효모 및 포유류 발현 시스템에서 재조합 단백질을 발현하고 요법과 백신 생산을 지원하는 단백질 발현 기술.
Protein expression technologies for various expression systems supporting research, therapeutics, and vaccine production.