주요 문서
HS120366
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
특징
Holds 16 x 50 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120366
기술
cryopreservation: suitable
웰 직경
31.6 mm
색상
white
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)