material
polypropylene
특징
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
포장
pk of 10
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS120372
기술
cryopreservation: suitable
웰 직경
12.1 mm
색상
green
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- made from polypropylene material
- easy self-assemble boxes shipped flat-packed
- more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
- significantly reduces the change of mold
- dividers included with the boxes
- store down to temperatures of -80C
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.