주요 문서
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123302
NACRES:
NB.35
material
cardboard
특징
Holds 1 x slides 76x26 mm
포장
pack of 25
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS9903
길이 × 너비 × 높이
95 mm × 42 mm × 5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)