material
cardboard
특징
Holds 2 x slides 76x26 mm
포장
pack of 36
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS9904
길이 × 너비 × 높이
103 mm × 79 mm × 5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
- 1, 2 and 4-place slide mailer versions
- Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
- Disposable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.