material
purple polycarbonate
특징
Holds 100 x slides 76x26 mm
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS15988H
길이 × 너비 × 높이
208 × 175 × 34 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- protect your slides in ultra low temperature ranges down to -80C
- durable polycarbonate and stainless steel clasp/friction fit lid
- safe storage and transport of 25 x 75 mm slides (3 x 1 in.)
- uniform grooved slide slots separate slides preventing slide contact
- temperature-resistant numbered foam lining and identification sheet
- stackable
- autoclavable
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객