주요 문서
HS20613
Manual pipette racks
red plastic, double
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122801
NACRES:
NB.35
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
red plastic
특징
Holds 0.1 to 50 mL pipettes or cans
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS20613
너비 × 깊이 × 높이
291 mm × 88 mm × 401 mm
크기
291x88x401 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Angled four shelved compartments keep your 0.1 to 50 mL pipettes or cans within easy reach, while preventing damage and clutter.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)