주요 문서
HS206204
Pipette Stand
acrylic, to hold, 4 pipette(s), clear
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.01
material
acrylic
clear
특징
to hold 4 pipette(s)
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS206204
길이 × 너비 × 높이
199 mm × 172 mm × 206.4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
특징 및 장점
  • 4-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)