Key Documents
P4169
Pipette workstation
acrylic, with upper and lower rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121500
NACRES:
NB.01
material
acrylic
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18961-0060
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).