I4409
Fulvestrant
>98% (HPLC)
동의어(들):
(7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, Faslodex, ICI 182,780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780
분석
>98% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMSO: >5 mg/mL
주관자
AstraZeneca
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)CC[C@@]3([H])[C@]1([H])[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
InChI key
VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N
유전자 정보
human ... ESR1(2099) , ESR2(2100)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as an antagonist of estrogen receptor (ERα and ERβ) to reduce hepatocytes proliferation
- as an antagonist of ER for the suppression of estrogen responsive element in human breast cancer MCF-7 cells
- as anti-estrogen in breast cancer cell lines
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)