포장
pkg of 7 plates
제조업체/상표
IROA Technologies
플레이트 크기
96 wells
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The library is intended to be used for mass spectrometry metabolomics applications and provides a broad representation of primary metabolism.
애플리케이션
Functional cellular assays
Phenotypic screening
특징 및 장점
To view a complete list of compounds in the library for recent lots, download the plate maps below:
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound and Substance ID are provided with the software dowmload.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono-and disaccharides; Fatty acids, lipids, steroids and hormones
적합성
제조 메모
기타 정보
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Lact. - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 - STOT SE 3
표적 기관
Blood, Immune system, Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.
자사는 귀하의 대사체학 연구를 위해 핵심 대사 경로를 다루는 포괄적인 1차 대사체 화합물이 있는 소분자 대사체 라이브러리 및 키트를 제공합니다.