M0690
Nunc® MicroWell® MiniTrays
72 well MicroWell™ MiniTray for serological applications, non-treated, polystyrene, non-sterile, 100/cs
동의어(들):
micro well plate, microwell plates, mini trays
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122800
NACRES:
NB.22
material:
flat bottom clear polystyrene wells
외부 길이 × 너비:
84 mm × 59 mm , w/ lid
최대 용적:
10 μL
크기:
72 wells
표면적:
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
작업 용적:
10 μL
무균:
non-sterile
특징:
lid
low profile
low profile
추천 제품
material
flat bottom clear polystyrene wells
무균
non-sterile
특징
lid
low profile
포장
case of 100 (internal packs of 10)
제조업체/상표
Nunc 438733
외부 길이 × 너비
84 mm × 59 mm , w/ lid
최대 용적
10 μL
크기
72 wells
표면적
0.2 cm2 , total surface area (cm2)
작업 용적
10 μL
색상
clear
적합성
suitable for (serological applications)
suitable for (serotyping, microcytotoxicity and cell cloning studies)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Used in serotyping, microcytotoxicity and cell cloning studies
- Optical clarity allows use with inverted microscopes
- Occupy minimal freezer and incubator space
- Lids have keyed tabs for proper orientation
- Large raised alpha-numeric coordinates
- Unique surface treatment to enhance sample and reagent mixing
법적 정보
MicroWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.