M3935
Meloxicam sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide sodium hydrate, Metacam sodium salt hydrate, Mobec sodium salt hydrate, UH-AC 62XX sodium salt hydrate
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
light yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
주관자
Boehringer Ingelheim
저장 온도
room temp
SMILES string
O.[Na+].CN1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C([O-])c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2.Na.H2O/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2;;/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IZBZAOZGNNQKPJ-UHFFFAOYSA-M
유전자 정보
human ... PTGS2(5743)
애플리케이션
- as a cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in solid Ehrlich tumor
- as an alternative to diclofenac nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) to treat vultures
- as a reference standard in liquid chromatography electrospray ionisation mass spectrometry (LC-ESI/MS)
- to test its effect on prostaglandin (PGE2) production in lipopolysaccharide (LPS)-induced COX-2 protein expression in RAW246.7 cells
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
지질 신호전달 연구를 위한 생체 활성 저분자
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research