생물학적 소스
human heart
Quality Level
형태
lyophilized
저장 온도
2-8°C
유전자 정보
human ... MYL1(4632) , MYL2(4633) , MYL3(4634)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Lyophilized from ammonium carbonate buffer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable