M5441
Mibefradil dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), powder, T-type Ca²⁺ channel blocker
동의어(들):
(1S,2S)-2-[2[[3-(2-Benzimidazolyl)propyl]methylamino]ethyl]-6-fluoro-1,2,3,4-tetrahydro-1-isopropyl-2-naphthyl methoxyacetate dihydrochloride hydrate, Ro 40-5967 hydrate
About This Item
추천 제품
제품명
Mibefradil dihydrochloride hydrate, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white
solubility
H2O: soluble >20 mg/mL
absolute ethanol: insoluble
주관자
Roche
SMILES string
O.Cl.Cl.COCC(=O)O[C@]3(CCN(C)CCCc1nc2ccccc2[nH]1)CCc4cc(F)ccc4[C@@H]3C(C)C
InChI
1S/C29H38FN3O3.2ClH.H2O/c1-20(2)28-23-12-11-22(30)18-21(23)13-14-29(28,36-27(34)19-35-4)15-17-33(3)16-7-10-26-31-24-8-5-6-9-25(24)32-26;;;/h5-6,8-9,11-12,18,20,28H,7,10,13-17,19H2,1-4H3,(H,31,32);2*1H;1H2/t28-,29-;;;/m0.../s1
InChI key
IZSWBBGKLWFDOC-YKXHUFBBSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)