product name
Nifedipine, ≥98% (HPLC), powder
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
yellow
solubility
DMSO: soluble
ethanol: soluble
주관자
Bayer
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1c2ccccc2[N+]([O-])=O)C(=O)OC
InChI
1S/C17H18N2O6/c1-9-13(16(20)24-3)15(14(10(2)18-9)17(21)25-4)11-7-5-6-8-12(11)19(22)23/h5-8,15,18H,1-4H3
InChI key
HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... ADORA2A(135) , ADORA3(140) , CACNA1C(775) , CACNA1D(776) , CACNA1F(778) , CACNA1S(779) , CACNA2D1(781) , CYP1A2(1544) , KCNH1(3756) , TTR(7276)
mouse ... Cacna1c(12288)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369) , Cacna1c(24239) , Cacna1d(29716) , Kcnj1(24521) , Kcnn4(65206) , Tbxas1(24886)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- to evaluate its effect on myenteric neuronal calcium current through R-type calcium channel in guinea pig small intestine
- to evaluate the neuroprotective effect of L-type calcium channel blockers in cholinergic and dopaminergic neurons
- to identify the effect of co-administration of nifedipine (anti-hypertensive drug) along with hypoglycemic drug on human umbilical vein cells (HUVECs)
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
관련 콘텐츠
ADME/Tox를 위한 생체 활성 저분자