B6813
Benidipine hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(4R)-rel-3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl] ester, KW-3049, hydrochloride (1:1)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)O[C@@H]3CCCN(C3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26-;/m1./s1
InChI key
KILKDKRQBYMKQX-MIPPOABVSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We offers many products related to calcium channels for your research needs.