저장 온도
−20°C
성분
Contains 10 mg each of the urea cycle metabolite standards packaged individually.
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
- A5707Argininosuccinic acid disodium salt hydrate, ≥80% 10 mgSDS
- A7469L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
- A8094L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% 10 mgSDS
- A9256L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC) 10 mgSDS
- C7629L-Citrulline, ≥98% (TLC) 10 mgSDS
- F8509Fumaric acid, BioReagent, suitable for cell culture 10 mgSDS
- G1251L-Glutamic acid, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
- G3126L-Glutamine, ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) 10 mgSDS
- K1750α-Ketoglutaric acid, ≥98.5% (NaOH, titration) 10 mgSDS
- O7753Oxaloacetic acid, powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97% (HPLC) 10 mgSDS
- P2256Sodium pyruvate, ReagentPlus®, ≥99% 15 mgSDS
- P9255Pyridoxal 5′-phosphate hydrate, ≥98% 10 mgSDS
- U5378Urea, powder, BioReagent, for molecular biology, suitable for cell culture 10 mgSDS
모두 보기 (13)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.