material
cap (snap cap)
conical bottom
high-density polyethylene
screw cap
무균
sterile
특징
graduation
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
MTC™ Bio C2500-SK
일반 설명
5mL MacroTube Starter Kit. Includes: 200 sterile snap-cap tubes (C2520), 200 sterile screw-cap tubes (C2540), 5 PC 25-place freezer boxes (C2581), 1 pipetting rack (C2590), 1 Decanting rack (C2592), 4 rotor adapters for 15mL cavities (C2570), 20 Caplock clips (C2586)
특징 및 장점
- Compatible with standard equipment
- Easy-open flip top
- Syringe port in cap
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.