material
clear
conical
polypropylene
screw cap
무균
non-sterile
특징
graduation
포장
pkg of 500 ea (caps packed seperately)
제조업체/상표
MTC™ Bio C2530
파라미터
25,000 × g speed (max)
용량
5 mL
일반 설명
5mL Screw-cap MacroTube, non-sterile, w/ screw caps packed separately, 500/cs
MTC™ Bio Five-O 5mL Screw Cap MacroTubes® take all of the conveniences of standard 15mL conical tubes and scales them down for space efficiency and decreased natural resource consumption, they also require about 60% less storage space. Useful from -86°C to 110°C, these tubes are a valuable resource for boiling and for sample preservation at very low temperatures.
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.