주요 문서
MTCP80511S
MTC Bio Divided Reservoir
capacity 50 mL, sterile, pack of 100 ea (individually wrapped)
동의어(들):
reagent dish, reagent holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121522
NACRES:
NB.12
무균
sterile
포장
pack of 100 ea (individually wrapped)
제조업체/상표
MTC Bio P8051-1S
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Reservoir, divided, 50ml sterile , Individually wrapped, 100/cs
특징 및 장점
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
법적 정보
MTC is a trademark of MTC Bio
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)