분석
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: soluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)[C@@H]1CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](N)Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H](Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N1
InChI
1S/C49H66N10O10S2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64)/t28-,29-,34-,36+,37+,38-,39-,40+,41+,42+/m1/s1
InChI key
DEQANNDTNATYII-OULOTJBUSA-N
유전자 정보
human ... SSTR1(6751) , SSTR2(6752) , SSTR3(6753) , SSTR4(6754) , SSTR5(6755)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Amino Acid Sequence
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable