Quality Level
mp
188-194 °C (lit.)
항생제 활성 스펙트럼
fungi
동작 모드
enzyme | inhibits
주관자
Celgene
저장 온도
−20°C
SMILES string
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
- as a positive control for anti-leishmanial, anti-plasmodial and cytotoxic assays
- as a prototypical compound to analyse the inhibitor effect on human ether-a-go-go-related gene (HERG) K+ channel trafficking
- as an anti-leishmanial agent in promastigotes
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)