P1999
PEAQX tetrasodium hydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
NVP-AAM077 tetrasodium hydrate, [[[(1S)-1-(4-Bromophenyl)ethyl]amino](1,2,3,4-tetrahydro-2,3-dioxo-5-quinoxalinyl)methyl] phosphonic acid tetrasodium hydrate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
water: 10 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[H]O[H].C[C@H](NC(c1cccc2nc([O-])c([O-])nc12)P([O-])([O-])=O)c3ccc(Br)cc3
InChI
1S/C17H17BrN3O5P.4Na.H2O/c1-9(10-5-7-11(18)8-6-10)19-17(27(24,25)26)12-3-2-4-13-14(12)21-16(23)15(22)20-13;;;;;/h2-9,17,19H,1H3,(H,20,22)(H,21,23)(H2,24,25,26);;;;;1H2/q;4*+1;/p-4/t9-,17?;;;;;/m0...../s1
InChI key
SMGAGBKXHAHCGQ-VSYRWHDMSA-J
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
We offers many products related to ion channel family glutamate receptors for your research needs.
신경과학을 위한 생체 활성 저분자
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience