주요 문서
P2549
Sigma-Aldrich
Finnpipette® pipette tips
Finntip 200 extended, non-sterile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.01
material
orange
무균
non-sterile
특징
barrier: no
포장
pack of 400 ea (Bag)
제조업체/상표
Finn 9400100
길이
7.8 cm
최대 용적
200 μL
용적 범위
5-200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Enables accurate and precise pipetting
  • Designed for liquid handling
  • Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
기타 정보
Browse all pipette tips
법적 정보
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries