product name
(R)-(−)-Phenylephrine hydrochloride, powder
형태
powder
Quality Level
mp
143-145 °C (lit.)
주관자
Johnson & Johnson
SMILES string
OC1=CC([C@H](CNC)O)=CC=C1.Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
InChI key
OCYSGIYOVXAGKQ-FVGYRXGTSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- in the preparation and culturing of cardiocytes and fibroblasts
- to stimulate myocardial strips to measure slice contraction
- in primary cardiomyocyte culture to show the effect of Kruppel-like factors (KLF) on cardiac hypertrophy in vivo
- to evaluate the pharmacological response of embryonic stem cell (ESC)-derived cardiomyocytes
- to pharmacologically rescue GATA (erythroid transcription factor) binding protein 3 (GATA3) null embryo from early embryonic lethality
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Review alpha 1 adrenoceptors as well as their agonists, antagonists, and tissue expression patterns. We suggest several modulators and alternatives for working with a-1 adrenoreceptors.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.