Key Documents
PZ0172
Sigma-Aldrich
Gisadenafil besylate salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
5-[2-Ethoxy-5-[(4-ethyl-1-piperazinyl)sulfonyl]-3-pyridinyl]-3-ethyl-2,6-dihydro-2-(2-methoxyethyl)-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one benzenesulfonate besylate salt, UK 369003, UK 369003-26
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H33N7O5S · C6H6O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
677.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >35 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOc2ncc(cc2C3=NC(=O)c4nn(CCOC)c(CC)c4N3)S(=O)(=O)N5CCN(CC)CC5
InChI
1S/C23H33N7O5S.C6H6O3S/c1-5-18-19-20(27-30(18)12-13-34-4)22(31)26-21(25-19)17-14-16(15-24-23(17)35-7-3)36(32,33)29-10-8-28(6-2)9-11-29;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h14-15H,5-13H2,1-4H3,(H,25,26,31);1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
STFRDYSZKVPPQF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Gisadenafil (UK 369003) is a PDE5 inhibitor. It is 80 fold selective over PDE6, and greater than 3000 fold selective over PDEs 1-4 and 7.
특징 및 장점
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Phosphodiesterases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze the hydrolysis of cAMP and/or cGMP. There are 11 different mammalian PDE families.
고리형 AMP(cAMP), 고리형 GMP(cGMP), 고리형 ADP-리보스를 포함하여 고리형 뉴클레오타이드는 GPCR 활성화에 의해 개시된 세포내 이벤트의 2차 전달자로서 광범위하게 연구되었습니다. cAMP는 주로 cAMP 의존성 단백질 인산화효소(PKA)의 활성화를 통해 모든 진핵생물 세포에서 세포 기능을 변형시키지만 cAMP 개폐 이온 채널 및 cAMP에 의해 직접 활성화되는 구아닌 뉴클레오타이드 교환 인자를 통해서도 변형시킵니다.
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.