주요 문서
R2633
Supelco
Cuvette rack
Holds 12 cuvettes
동의어(들):
rack tube, racks tube, tube racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polypropylene
Quality Level
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
길이 × 너비 × 높이
4 5/8 in. × 4 1/4 in. × 4 3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Special design rack. Only the corners of the cells touch the rack, greatly reducing the risk of damage to the optical surfaces.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)