주요 문서
C5416
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
Semi-micro without stopper
동의어(들):
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophotometry uv
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polystyrene
Quality Level
파라미터
340-800 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
챔버 용적
≥1 mL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
See transmission curve labelled D
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2