주요 문서
Z363553
Sigma-Aldrich
Cuvette rack
Holds 20 cuvettes
동의어(들):
rack tube, racks tube, tube racks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12000000
NACRES:
SB.32
material
polypropylene
특징
 12.5-mm O.D. cells in two tiers
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
길이 × 너비 × 높이
8 1/4 in. × 2 3/4 in. × 1 3/8 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sloped design makes back row more accessible.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)