클론
Rab9-29, monoclonal
형태
buffered aqueous solution
분자량
~23 kDa
종 반응성
human, rat, hamster, canine, mouse
농도
~2 mg/mL
기술
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
동형
IgG1
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RAB9A(9367)
mouse ... Rab9(56382)
rat ... Rab9a(84589)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
- western blotting
- enzyme-linked immunosorbent assay(ELISA)
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
저장 및 안정성
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable