Merck
모든 사진(5)
주요 문서
RDD013
Sigma-Aldrich
BIS-TRIS
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥98.0%
동의어(들):
2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H19NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
209.24
Beilstein:
2205275
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Grade
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥98.0%
형태
crystalline powder
품질
free-flowing
불순물
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
유용한 pH 범위
5.8-7.2
pKa(25 °C)
6.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
양이온 미량물
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.