추천 제품
Grade
ACS reagent
anhydrous
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri™
양식
powder or crystals
광학 활성
[α]25/D +66.3 to +66.8 °
품질
free-flowing
불순물
≤0.0008 meq/g Titratable acid
≤0.005% Insoluble matter
≤0.05% Invert sugar
무기 잔류물
≤0.01%
손실
≤0.03% loss on drying, 105°C
색상
white
유용한 pH 범위
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
mp
185-187 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL (opalescent solution)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
양이온 미량물
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.