주요 문서
RDD016
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
동의어(들):
Dextrose
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
Beilstein:
1724615
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
maize
Quality Level
제품 라인
Redi-Dri
분석
≥99.5% (anhydrous)
양식
powder
품질
free-flowing
기술
gas chromatography (GC): suitable
색상
white
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
유전자 정보
human ... PYGM(5837)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
법적 정보
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.