생물학적 소스
microbial
synthetic
Quality Level
설명
form: solid or semisolid
분석
≥97%
bp
150 °C/5 mmHg (lit.)
mp
28-30 (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]N(CCCN)CCCCN([H])CCCN
InChI
1S/C10H26N4/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h13-14H,1-12H2
InChI key
PFNFFQXMRSDOHW-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... GRIN2B(2904)
rat ... Grin2a(24409)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- as an inositol 1,4,5-trisphosphate receptor (IP3R)/glucose-regulated protein 75 (Grp75)/voltage-dependent anion channel 1 (VDAC1)/mitochondrial calcium uniporter (MCU) agonist to activate MCU in mouse podocytes
- in the biolistic transfection of filarial parasites
- for the production of adeno-associated virus (AAV)
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.