생물학적 소스
synthetic (organic)
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
주관자
GlaxoSmithKline
SMILES string
CCOP(=O)(OCC)C(=C/c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)\P(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C24H42O7P2/c1-11-28-32(26,29-12-2)21(33(27,30-13-3)31-14-4)17-18-15-19(23(5,6)7)22(25)20(16-18)24(8,9)10/h15-17,25H,11-14H2,1-10H3
InChI key
YQLJDECYQDRSBI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Cholesterol synthesis regulation by dietary levels, LDL receptors control lipid-rich LDL particle transport in cells.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.