제품명
N-Succinyl-Ala-Ala-Ala-p-nitroanilide, elastase substrate
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
solubility
DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H25N5O8/c1-10(20-15(25)8-9-16(26)27)17(28)21-11(2)18(29)22-12(3)19(30)23-13-4-6-14(7-5-13)24(31)32/h4-7,10-12H,8-9H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,28)(H,22,29)(H,23,30)(H,26,27)/t10-,11-,12-/m0/s1
InChI key
GVUGADOWXGKRAE-SRVKXCTJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- for screening elastase activity in lyophilized earthworm fibrinolytic enzymes
- for quantifying elastase activity in sheep milk
- in screening honeybee inhibitors in serine protease inhibition assay
기질
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Elastase application index for understanding leukocyte elastase, a 29KDa serine endoprotease.
프로토콜
Enzymatic Assay of Elastase (EC 3.4.21.36), a continuous spectrophotometric rate determination.