분석
≥98% (HPLC)
형태
powder
저장 조건
desiccated
색상
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C(=O)Nc1cccc(c1)\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-8-3-2-4-9-19)26(30)28-22-12-7-11-21(16-22)27-17-24-23-13-6-5-10-20(23)14-15-25(24)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
InChI key
HQSSEGBEYORUBY-WPWMEQJKSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
시험 성적서(COA)
문서
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
관련 콘텐츠
당사는 유전자 조절 연구 분야에서 표적 식별 및 검증을 위해 전사 인자 조절인자, 염색질 변형 효소 억제제, 작용제/길항제와 같은 여러 저분자 연구 툴을 제공합니다. 이러한 연구 툴 제품군은 아래에 나와 있습니다.